Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01490844_m1
          See other ATF6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atf6
          Gene Name:
          activating transcription factor 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.13: 89053457 - 89242528 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01490844_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Atf6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107196.1 NP_001100666.1 13 - 14 1634 73
          XM_008769738.1 XP_008767960.1 13 - 14 1690 73
          GenBank mRNA BC168890.1 - 13 - 14 1617 7108280 73

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300001887.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          endoplasmic reticulum unfolded protein response
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to endoplasmic reticulum stress
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          cAMP response element binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P033924 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P033929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938888 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 238723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382491 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 206349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84587 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 791900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13927 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P033924 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P033929 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P033929 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P033924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P033924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P033929 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1028477 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18648 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65292 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100484 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83821 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27508 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769750 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769751 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10769735 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384957_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392475_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384957_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392475_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384957_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384957_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300013360.rn.1 TC1300001887.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300013362.rn.1 TC1300001887.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1384957_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392475_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392475_at - -
          Rat Expression Set 230 1384957_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10769735 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA923941_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059385_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20940558 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370389 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline