Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01490941_m1
          See other CACNA1S GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cacna1s
          Gene Name:
          calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1S subunit
          Gene Aliases:
          Cchl1a3
          Chromosome Location:
          Chr.13: 52889570 - 52964558 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01490941_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cacna1s
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053873.1 NP_446325.1 3576 70
          GenBank mRNA AB374360.1 - 3576 70
          L04684.1 - 1270 70
          U31816.1 - 2 - 3 197 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1300000351.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Ion Channel 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          voltage-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          ossification
          extraocular skeletal muscle development
          calcium ion transport
          muscle contraction
          striated muscle contraction
          endoplasmic reticulum organization
          skeletal muscle tissue development
          myoblast fusion
          neuromuscular junction development
          regulation of ion transmembrane transport
          skeletal muscle adaptation
          skeletal muscle fiber development
          muscle cell development
          calcium ion import
          calcium ion transmembrane transport
          membrane depolarization during action potential
          voltage-gated calcium channel activity
          high voltage-gated calcium channel activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P011679 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011679 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P011679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P011679 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P472106 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P255177 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371000_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371000_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371000_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371000_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002423.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002433.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002439.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002440.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002408.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002412.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002411.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002416.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002422.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002437.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002438.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002419.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002430.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002432.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002436.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002410.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002425.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002434.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002409.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002431.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002417.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002418.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002420.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002421.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1300002435.rn.1 TC1300000351.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371000_at - -
          Rat Expression Set 230 1371000_PM_at - -
          Rat Genome U34 Set L04684_at - -
          Rat Genome U34 Set U31816_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U31816_s_at - -
          Rat Genome U34 Set L04684_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20712817 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline