Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01491242_m1
          See other NARS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nars
          Gene Name:
          asparaginyl-tRNA synthetase
          Gene Aliases:
          LRRGT00113
          Chromosome Location:
          Chr.18: 59986350 - 60002624 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01491242_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nars
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025635.2 NP_001020806.2 12 - 13 1341 81
          NM_001142949.1 NP_001136421.1 10 - 11 1188 81
          XM_006254844.2 XP_006254906.1 12 - 13 1399 81
          GenBank mRNA AY387099.1 - 9 - 10 1094 81
          BC099099.1 - 11 - 12 1222 7459693 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800001566.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nars

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          aminoacyl-tRNA synthetase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          asparaginyl-tRNA aminoacylation
          nucleic acid binding
          asparagine-tRNA ligase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1011253 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P10894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 805083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156428 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10894 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1011253 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1011253 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1011253 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1011253 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47627 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1698 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22237 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804899 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804903 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804902 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10804889 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374437_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374437_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396819_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1396819_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396819_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374437_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374437_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1396819_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800011130.rn.1 TC1800001566.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800011131.rn.1 TC1800001566.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374437_at - -
          Rat Expression Set 230 1374437_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1396819_at - -
          Rat Expression Set 230 1396819_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10804889 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045751_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858953_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21557181 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374544 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline