Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01491554_m1
          See other PSMG2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Psmg2
          Gene Name:
          proteasome (prosome, macropain) assembly chaperone 2
          Gene Aliases:
          Tnfsf5ip1
          Chromosome Location:
          Chr.18: 63394999 - 63420491 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01491554_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Psmg2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106138.2 NP_001099608.2 1 - 2 131 71
          XM_008772117.1 XP_008770339.1 1 - 2 160 71
          GenBank mRNA CB798672.1 - 1 - 2 142 71
          FQ212569.1 - 1 - 2 195 71
          FQ230678.1 - 1 - 2 159 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000737.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperone

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          mitotic spindle assembly checkpoint
          negative regulation of apoptotic process
          proteasome assembly
          regulation of cell cycle

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P17605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 19301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22260 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17605 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P17605 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17605 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71733 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802436 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802437 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802435 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10802434 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371876_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371876_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371876_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371876_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005289.rn.1 TC1800000737.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800005290.rn.1 TC1800000737.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371876_at - -
          Rat Expression Set 230 1371876_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10802434 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007881_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21828093 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365613 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline