Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01491675_m1
          See other SLC27A6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc27a6
          Gene Name:
          solute carrier family 27 (fatty acid transporter), member 6
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.18: 53609497 - 53667833 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01491675_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc27a6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106145.1 NP_001099615.1 4 - 5 1188 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800000584.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          long-chain fatty acid metabolic process
          biological_process
          fatty acid transport
          molecular_function
          long-chain fatty acid-CoA ligase activity
          very long-chain fatty acid-CoA ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P375300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31426 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P375300 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P375300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P375300 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P375300 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74846 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41412 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20338 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62812 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92617 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10801915 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800004245.rn.1 TC1800000584.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10801915 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22299974 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364102 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline