Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01492477_g1
          See other RHNO1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rhno1
          Gene Name:
          RAD9-HUS1-RAD1 interacting nuclear orphan 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 161679674 - 161685060 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01492477_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rhno1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NR_027366.1 2 - 3 654 66
          NR_027367.1 2 - 3 268 66
          GenBank mRNA AW143602.1 - 2 - 3 268 66
          BC079219.1 - 2 - 3 654 66

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          DNA damage checkpoint
          recombinational repair
          cellular response to UV
          positive regulation of G0 to G1 transition
          cellular response to ionizing radiation

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P760327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159987 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P760327 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P760327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P760327 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P760327 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865838 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376701_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376701_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376701_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376701_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027144.rn.1 TC0400003825.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027145.rn.1 TC0400003825.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400027146.rn.1 TC0400003825.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376701_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1376701_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865838 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA875040_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21991159 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352828 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline