Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01492538_m1
          See other C1R GE Assays ›
          Gene Symbol:
          C1r
          Gene Name:
          complement component 1, r subcomponent
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 157126060 - 157136825 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01492538_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: C1r
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001134555.1 NP_001128027.1 3 - 4 505 76
          GenBank mRNA BC168673.1 - 3 - 4 505 7937381 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001754.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          complement activation
          biological_process
          molecular_function
          serine-type endopeptidase activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P616287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49249 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P616287 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P616287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P616287 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P616287 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50912 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10858655 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383241_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383241_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383241_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383241_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012714.rn.1 TC0400001754.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012716.rn.1 TC0400001754.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383241_at - -
          Rat Expression Set 230 1383241_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858655 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799803_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21676108 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22177014 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364055 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline