Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01492725_m1
          See other ATG7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Atg7
          Gene Name:
          autophagy related 7
          Gene Aliases:
          Apg7l
          Chromosome Location:
          Chr.4: 146570167 - 146777668 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01492725_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Atg7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012097.1 NP_001012097.1 15 - 16 1876 69
          XM_006237033.2 XP_006237095.1 16 - 17 1903 69
          XM_006237034.2 XP_006237096.1 16 - 17 1903 69
          XM_008763239.1 XP_008761461.1 16 - 17 1903 69
          GenBank mRNA BC082059.1 - 15 - 16 1876 7132421 69

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001597.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Atg7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mitophagy
          liver development
          protein lipidation
          C-terminal protein lipidation
          cellular amino acid metabolic process
          autophagy
          cellular response to nitrogen starvation
          organelle organization
          mitochondrion organization
          adult walking behavior
          cellular response to starvation
          post-embryonic development
          positive regulation of autophagy
          protein transport
          macroautophagy
          positive regulation of macroautophagy
          protein ubiquitination
          cerebellar Purkinje cell layer development
          pyramidal neuron development
          central nervous system neuron axonogenesis
          cerebral cortex development
          protein catabolic process
          neuron projection development
          regulation of protein ubiquitination
          positive regulation of protein modification process
          protein modification by small protein conjugation
          piecemeal microautophagy of nucleus
          negative stranded viral RNA replication
          response to starvation
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          late nucleophagy
          positive regulation of protein catabolic process
          neurological system process
          cardiac muscle cell development
          membrane organization
          positive regulation of mucus secretion
          cellular response to hyperoxia
          regulation of mitophagy
          negative regulation of histone H4-K16 acetylation
          molecular_function
          ubiquitin activating enzyme activity
          transcription factor binding
          Atg12 activating enzyme activity
          Atg8 activating enzyme activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P335514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196360 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 191459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 953807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 229058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93102 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P335514 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P335514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P335514 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P335514 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22787 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63926 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85907 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19491 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102809 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14136 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32614 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59957 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3550 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6281 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 677 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19972 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28104 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86666 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19321 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80333 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857960 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857965 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857959 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857958 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857957 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857955 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857956 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857954 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10857950 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394749_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394749_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392744_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392744_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392744_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392744_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394749_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394749_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011381.rn.1 TC0400001597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400011383.rn.1 TC0400001597.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392744_at - -
          Rat Expression Set 230 1394749_at - -
          Rat Expression Set 230 1392744_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394749_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10857950 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI179130_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376330 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline