Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01492835_m1
          See other PYROXD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pyroxd1
          Gene Name:
          pyridine nucleotide-disulphide oxidoreductase domain 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 176565733 - 176581971 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01492835_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pyroxd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004234.1 NP_001004234.1 11 - 12 1291 104
          GenBank mRNA BC079377.1 - 11 - 12 1291 7110714 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002012.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pyroxd1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          oxidation-reduction process
          oxidoreductase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P290327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30612 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P290327 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P290327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P290327 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P290327 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91498 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73073 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859560 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859564 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859565 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859561 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10866672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10859552 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014508.rn.1 TC0400002012.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859552 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358238 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55328 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline