Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01493326_m1
          See other JADE1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Jade1
          Gene Name:
          jade family PHD finger 1
          Gene Aliases:
          Phf17
          Chromosome Location:
          Chr.2: 128454158 - 128514298 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01493326_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Jade1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107670.1 NP_001101140.1 10 - 11 1741 68
          XM_006232301.2 XP_006232363.1 10 - 11 2027 68
          XM_006232302.2 XP_006232364.1 10 - 11 1836 68
          XM_006232303.2 XP_006232365.1 10 - 11 1955 68
          XM_006232304.2 XP_006232366.1 10 - 11 1716 68
          XM_008760928.1 XP_008759150.1 10 - 11 2728 68
          XM_008760929.1 XP_008759151.1 10 - 11 1723 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001061.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor zinc finger transcription factor gene-specific transcriptional regulator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          histone H3 acetylation
          histone H4-K5 acetylation
          histone H4-K8 acetylation
          histone H4-K12 acetylation
          histone H4-K16 acetylation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P120065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756842 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31339 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120065 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P120065 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21457 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P553765 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P181511 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76017 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10815176 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384759_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391506_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374636_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391506_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384705_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384759_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374636_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1384705_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384759_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374636_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384759_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384705_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374636_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1384705_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391506_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391506_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200006790.rn.1 TC0200001061.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200006791.rn.1 TC0200001061.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374636_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374636_at - -
          Rat Expression Set 230 1391506_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384759_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384705_at - -
          Rat Expression Set 230 1391506_at - -
          Rat Expression Set 230 1384705_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1384759_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815176 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI014022_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013801_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22203309 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1530427 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359883 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline