Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01493709_m1
          See other PLD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pld1
          Gene Name:
          phospholipase D1
          Gene Aliases:
          Pld1a, Pld1b, Plda, Pldb
          Chromosome Location:
          Chr.2: 113651964 - 113849403 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01493709_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pld1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_030992.1 NP_112254.1 25 - 26 3068 95
          XM_006232205.2 XP_006232267.1 26 - 27 3957 95
          XM_006232206.2 XP_006232268.1 27 - 28 3610 95
          XM_008760891.1 XP_008759113.1 26 - 27 3496 95
          GenBank mRNA AB000778.1 - 26 - 27 3197 95
          AB000779.1 - 25 - 26 3068 95
          AB003170.1 - 26 - 27 3077 95
          AB003171.1 - 25 - 26 2963 95
          U69550.1 - 25 - 26 3068 95

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200000900.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pld1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phospholipase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphatidic acid biosynthetic process
          metabolic process
          phospholipid biosynthetic process
          phospholipid catabolic process
          positive regulation of cell migration
          regulation of microvillus assembly
          response to peptide hormone
          defense response to Gram-positive bacterium
          catalytic activity
          phospholipase D activity
          protein binding
          phosphatidylinositol binding
          N-acylphosphatidylethanolamine-specific phospholipase D activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P000228 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348146 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 851885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 548026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479255 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 385651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420599 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 52657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77689 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065822 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P000228 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P000228 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P000228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065822 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P338970 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702150865 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700311727 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74137 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1864 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 75611 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27767 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52099 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49988 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74717 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34354 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80692 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66500 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41486 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60500 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700311727 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702150865 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814567 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814566 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814591 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814590 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814592 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814562 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814593 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814563 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10814561 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370529_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370679_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370531_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370679_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370529_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370530_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370532_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370530_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370532_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370531_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370679_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370532_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370530_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370679_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370531_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370529_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370531_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370530_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370532_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370529_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200005458.rn.1 TC0200000900.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200005456.rn.1 TC0200000900.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200005457.rn.1 TC0200000900.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370532_at - -
          Rat Expression Set 230 1370532_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370679_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370529_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370531_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370679_at - -
          Rat Expression Set 230 1370529_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370530_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370530_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1370531_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10814561 - -
          Rat Genome U34 Set U69550_at - -
          Rat Genome U34 Set U88986_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AB000778_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF017251_at - -
          Rat Genome U34 Set AF017251_at - -
          Rat Genome U34 Set U88986_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22285714 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354969 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52768 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline