Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01493767_gH
          See other BTF3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Btf3
          Gene Name:
          basic transcription factor 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 28417316 - 28424453 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01493767_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Btf3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001008309.1 NP_001008310.1 4 - 5 495 98
          XM_006231835.2 XP_006231897.1 4 - 5 765 98
          GenBank mRNA BC085343.1 - 4 - 5 495 7303981 98
          FQ220452.1 - 4 - 5 499 98
          FQ229173.1 - 4 - 5 501 98

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Btf3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P075220 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P352618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146367 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P075220 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P352618 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P075220 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P352618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P075220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P352618 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P227281 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P384754 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P494862 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97078 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10905917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10820754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10734188 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371384_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371384_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371384_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371384_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200018876.rn.1 TC0200002698.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371384_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371384_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10820754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10734188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10905917 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA848804_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21529490 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362163 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62809 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline