Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01493853_m1
          See other SKIV2L2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Skiv2l2
          Gene Name:
          superkiller viralicidic activity 2-like 2 (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          RGD1305984
          Chromosome Location:
          Chr.2: 44726716 - 44787013 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01493853_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Skiv2l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034093.1 NP_001029265.1 24 - 25 3049 88
          GenBank mRNA BC091305.1 - 6 - 7 690 88
          CB327646.1 - 3 - 4 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200002906.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Skiv2l2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          maturation of 5.8S rRNA
          helicase activity
          ATP binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P118810 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P17955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 462041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177662 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880316 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 864181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173211 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17955 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P118810 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P118810 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P17955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P118810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P17955 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P485158 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P189796 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P17650 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18723 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19176 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34487 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36167 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821358 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10813048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10821340 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389810_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389810_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389810_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389810_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200020463.rn.1 TC0200002906.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200020466.rn.1 TC0200002906.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200020465.rn.1 TC0200002906.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200020464.rn.1 TC0200002906.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389810_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389810_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10821340 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21981391 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039000 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357607 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039959 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline