Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01494938_m1
          See other MGST2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mgst2
          Gene Name:
          microsomal glutathione S-transferase 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 140708396 - 140727381 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01494938_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mgst2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106430.1 NP_001099900.1 224 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001116.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          glutathione biosynthetic process
          response to organonitrogen compound
          leukotriene biosynthetic process
          response to lipopolysaccharide
          positive regulation of catalytic activity
          oxidation-reduction process
          glutathione transferase activity
          leukotriene-C4 synthase activity
          glutathione peroxidase activity
          enzyme activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P10641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204172 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128570 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10641 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10641 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10641 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85786 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10815308 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372599_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372599_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372599_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372599_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007068.rn.1 TC0200001116.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007069.rn.1 TC0200001116.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007071.rn.1 TC0200001116.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007070.rn.1 TC0200001116.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372599_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372599_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815308 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955983_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955983_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22341659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370709 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline