Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01494969_m1
          See other WWTR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wwtr1
          Gene Name:
          WW domain containing transcription regulator 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 147577149 - 147693033 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01494969_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wwtr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024869.1 NP_001020040.1 6 - 7 1166 66
          GenBank mRNA BC097968.1 - 6 - 7 1166 7441820 66

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003731.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wwtr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          osteoblast differentiation
          negative regulation of protein phosphorylation
          regulation of transcription, DNA-templated
          negative regulation of protein kinase activity
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of epithelial to mesenchymal transition
          protein ubiquitination
          stem cell division
          SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          glomerulus development
          multicellular organism growth
          hippo signaling
          negative regulation of catenin import into nucleus
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          mesenchymal cell differentiation
          cilium morphogenesis
          regulation of SMAD protein import into nucleus
          regulation of canonical Wnt signaling pathway
          kidney morphogenesis
          regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P518127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938369 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392941 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913784 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 50921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565707 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 799547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729478 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64708 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143818 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 867503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 123706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88212 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150650 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P518127 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P518127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P518127 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P224911 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P518127 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17440 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52982 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65395 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56308 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 250 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91565 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62340 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87844 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85829 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823287 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823285 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823286 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823289 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823288 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10823284 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374092_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374092_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374092_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374092_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200025027.rn.1 TC0200003731.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374092_at - -
          Rat Expression Set 230 1374092_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823284 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA964457_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366715 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline