Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01495365_g1
          See other CCT3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cct3
          Gene Name:
          chaperonin containing Tcp1, subunit 3 (gamma)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 187669051 - 187693610 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01495365_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cct3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_199091.2 NP_954522.1 4 - 5 227 95
          GenBank mRNA BC063178.1 - 4 - 5 231 6890550 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cct3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chaperonin

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein folding
          binding of sperm to zona pellucida
          pore complex assembly
          toxin transport
          ATP binding
          poly(A) RNA binding
          unfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P034876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 18526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471622 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81127 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P034876 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P034876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P034876 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P525827 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P360325 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27727 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82403 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96241 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4945 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816489 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816488 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10768174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10768173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816487 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371403_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371403_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371403_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371403_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009671.rn.1 TC0200001540.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371403_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371403_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816487 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA799545_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21614806 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351771 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52600 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline