Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01495426_m1
          See other RAPGEF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rapgef2
          Gene Name:
          Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2
          Gene Aliases:
          PDZ-GEF1, RA-GEF-1, nRap GEP
          Chromosome Location:
          Chr.2: 177836191 - 178057397 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01495426_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rapgef2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107684.1 NP_001101154.1 20 - 21 4279 79
          XM_006232511.2 XP_006232573.2 25 - 26 6191 79
          XM_006232512.2 XP_006232574.1 23 - 24 5257 79
          XM_006232513.2 XP_006232575.1 23 - 24 5068 79
          XM_008761092.1 XP_008759314.1 29 - 30 5561 79
          XM_008761093.1 XP_008759315.1 28 - 29 5544 79
          XM_008761094.1 XP_008759316.1 28 - 29 5537 79
          XM_008761095.1 XP_008759317.1 29 - 30 5235 79
          XM_008761096.1 XP_008759318.1 27 - 28 5850 79
          XM_008761097.1 XP_008759319.1 26 - 27 5742 79
          XM_008761098.1 XP_008759320.1 26 - 27 7034 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003901.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          blood vessel development
          neuron migration
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          neuropeptide signaling pathway
          small GTPase mediated signal transduction
          negative regulation of cell proliferation
          positive regulation of neuron projection development
          cAMP-mediated signaling
          ventricular system development
          forebrain neuron development
          microvillus assembly
          neuron projection development
          brain-derived neurotrophic factor receptor signaling pathway
          positive regulation of protein binding
          Rap protein signal transduction
          nerve growth factor signaling pathway
          positive regulation of GTPase activity
          positive regulation of cAMP-mediated signaling
          positive regulation of protein kinase activity
          negative regulation of melanin biosynthetic process
          regulation of synaptic plasticity
          negative regulation of dendrite morphogenesis
          regulation of small GTPase mediated signal transduction
          establishment of endothelial barrier
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to cAMP
          cellular response to cGMP
          adenylate cyclase-activating adrenergic receptor signaling pathway
          protein localization to plasma membrane
          establishment of endothelial intestinal barrier
          regulation of cell junction assembly
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          positive regulation of cAMP-dependent protein kinase activity
          positive regulation of dendritic cell apoptotic process
          positive regulation of vasculogenesis
          positive regulation of neuron migration
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          Rap guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein kinase binding
          PDZ domain binding
          cAMP binding
          cGMP binding
          beta-1 adrenergic receptor binding
          WW domain binding
          phosphatidic acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P800859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839887 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 368274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71637 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24287 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P800859 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P800859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P800859 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P173218 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P441596 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44927 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58064 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14092 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823768 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823762 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10823760 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373933_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373933_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373933_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373933_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200026152.rn.1 TC0200003901.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200026153.rn.1 TC0200003901.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373933_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373933_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10823760 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231810_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20812149 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1361539 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline