Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01495607_g1
          See other EIF5A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Eif5a
          Gene Name:
          eukaryotic translation initiation factor 5A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 56527075 - 56531815 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01495607_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 주문접수 후 제작
          Catalog # 4351372
          제품 정가 435.00
          Your Price
          온라인 행사가: 408.65
          408.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Eif5a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033681.1 NP_001028853.1 5 - 6 592 88
          XM_006246635.2 XP_006246697.1 6 - 7 822 88
          XM_006246637.2 XP_006246699.1 6 - 7 790 88
          XM_006246638.1 XP_006246700.1 5 - 6 811 88
          GenBank mRNA BC101891.1 - 5 - 6 592 7930704 88
          FQ212627.1 - 4 - 5 407 88
          FQ213502.1 - 5 - 6 629 88
          FQ219881.1 - 5 - 6 676 88
          FQ220490.1 - 4 - 5 347 88
          FQ220539.1 - 5 - 6 606 88
          FQ226884.1 - 5 - 6 604 88
          FQ227550.1 - 3 - 4 228 88
          FQ229255.1 - 5 - 6 615 88
          FQ231501.1 - 5 - 6 574 88
          FQ232467.1 - 5 - 6 574 88

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Eif5a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          translation initiation factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA export from nucleus
          translational frameshifting
          protein export from nucleus
          nucleocytoplasmic transport
          apoptotic process
          aging
          positive regulation of cell proliferation
          protein transport
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of translational elongation
          positive regulation of translational termination
          mRNA transport
          positive regulation of muscle cell differentiation
          molecular_function
          RNA binding
          translation elongation factor activity
          U6 snRNA binding
          ribosome binding
          poly(A) RNA binding
          protein N-terminus binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P588041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43983 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P588041 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P588041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P588041 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P588041 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10744318 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371329_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371329_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371329_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371329_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027819.rn.1 TC1000003108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027818.rn.1 TC1000003108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027820.rn.1 TC1000003108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027823.rn.1 TC1000003108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000027822.rn.1 TC1000003108.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371329_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371329_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744318 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177145_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20916350 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365614 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline