Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01496795_m1
          See other ABI3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Abi3
          Gene Name:
          ABI family, member 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 83644086 - 83655182 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01496795_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Abi3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013118.1 NP_001013136.1 3 - 4 754 64
          XM_008768045.1 XP_008766267.1 3 - 4 496 64
          XM_008768046.1 XP_008766268.1 3 - 4 496 64
          GenBank mRNA BC079102.1 - 3 - 4 754 7124908 64
          FQ225352.1 - 3 - 4 484 64

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003641.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Abi3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          regulation of cell migration

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P082758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 353925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26288 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082758 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P082758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P082758 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P140669 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49770 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746547 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383917_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383917_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383917_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383917_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032429.rn.1 TC1000003641.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383917_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383917_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746547 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI012085_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20909875 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650202 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline