Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01498486_g1
          See other CAPNS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Capns1
          Gene Name:
          calpain, small subunit 1
          Gene Aliases:
          Capn4
          Chromosome Location:
          Chr.1: 90918124 - 91071025 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01498486_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Capns1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017118.1 NP_058814.1 9 - 10 840 105
          GenBank mRNA BC098068.1 - 9 - 10 840 7462537 105
          FQ229527.1 - 523 105
          U53859.1 - 8 - 9 776 105

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Capns1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          calcium ion binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P440450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393065 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P440450 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P440450 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P440450 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P440450 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68294 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10868238 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367462_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367462_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367462_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367462_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367462_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367462_at - -
          Rat Expression Set 230 1367462_at - -
          Rat Expression Set 230 1367462_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10868238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705978 - -
          Rat Genome U34 Set U53859_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892814_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U53859_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236570_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U53859_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892814_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236570_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U53859_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22240778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357622 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0