Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01498982_m1
          See other SLC35F6 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc35f6
          Gene Name:
          solute carrier family 35, member F6
          Gene Aliases:
          ANT2BP, RGD1309228
          Chromosome Location:
          Chr.6: 27095144 - 27106982 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01498982_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc35f6
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001017451.1 NP_001017451.1 563 69
          GenBank mRNA BC085904.1 - 563 7193745 69
          FQ213959.1 - 990 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002032.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc35f6

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          transport
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of mitochondrial outer membrane permeabilization involved in apoptotic signaling pathway

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P715517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 162765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128680 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P715517 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P715517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P715517 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P106598 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P715517 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16666 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77575 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889031 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889032 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889030 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10889027 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376502_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376502_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395537_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395537_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376502_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395537_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395537_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376502_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014906.rn.1 TC0600002032.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376502_at - -
          Rat Expression Set 230 1376502_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395537_at - -
          Rat Expression Set 230 1395537_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10889027 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639351_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21545585 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363970 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline