Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01499096_m1
          See other HDAC9 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hdac9
          Gene Name:
          histone deacetylase 9
          Gene Aliases:
          RGD1310748, RGD1563092
          Chromosome Location:
          Chr.6: 53487367 - 54059119 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01499096_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hdac9
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001200045.1 NP_001186974.1 2 - 3 271 67
          XM_008764610.1 XP_008762832.1 1 - 2 317 67
          XM_008764611.1 XP_008762833.1 2 - 3 2478 67
          XM_008764612.1 XP_008762834.1 1 - 2 317 67
          XM_008764613.1 XP_008762835.1 1 - 2 317 67
          XM_008764614.1 XP_008762836.1 1 - 2 317 67
          XM_008764615.1 XP_008762837.1 1 - 2 317 67
          XM_008764616.1 XP_008762838.1 1 - 2 317 67
          GenBank mRNA AB558551.1 - 2 - 3 271 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002313.rn.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the AB558551.1,NM_001200045.1,XM_008764611.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          histone modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          response to amphetamine
          transcription, DNA-templated
          heart development
          biological_process
          histone deacetylation
          neuron differentiation
          cellular response to insulin stimulus
          peptidyl-lysine deacetylation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of skeletal muscle fiber development
          regulation of striated muscle cell differentiation
          histone H3-K9 modification
          histone H3 deacetylation
          histone H4 deacetylation
          positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis
          molecular_function
          transcription corepressor activity
          histone deacetylase activity
          protein kinase C binding
          transcription factor binding
          NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K14 specific)
          protein deacetylase activity
          histone deacetylase binding
          metal ion binding
          NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K9 specific)
          NAD-dependent histone deacetylase activity (H4-K16 specific)
          repressing transcription factor binding
          NAD-dependent histone deacetylase activity (H3-K18 specific)

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P137223 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088433 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P088433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P088433 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016731.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016741.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016724.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016729.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016721.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016728.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016725.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016726.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016735.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016723.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600016734.rn.1 TC0600002313.rn.1 RTA TC

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline