Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01499206_m1
          See other FAM228A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fam228a
          Gene Name:
          family with sequence similarity 228, member A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 30074134 - 30097875 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01499206_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fam228a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014074.1 NP_001014096.1 7 - 8 1022 74
          XM_006239858.2 XP_006239920.1 7 - 8 1314 74
          GenBank mRNA BC083643.1 - 7 - 8 1022 7134934 74

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000360.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fam228a

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P227409 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P227409 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P227409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P227409 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P227409 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51623 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53754 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45642 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100322 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86535 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10931106 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002512.rn.1 TC0600000360.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002511.rn.1 TC0600000360.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002514.rn.1 TC0600000360.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600002513.rn.1 TC0600000360.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10931106 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21300554 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350252 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0