Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01499294_m1
          See other PXN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pxn
          Gene Name:
          paxillin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 46797953 - 46845085 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01499294_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pxn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012147.1 NP_001012147.1 9 - 10 1636 71
          XM_006249455.2 XP_006249517.1 14 - 15 3058 71
          XM_006249457.2 XP_006249519.1 11 - 12 2401 71
          XM_006249459.2 XP_006249521.1 10 - 11 2298 71
          XM_006249460.2 XP_006249522.1 10 - 11 1555 71
          GenBank mRNA AY641810.1 - 10 - 11 1550 71
          BC081984.1 - 9 - 10 1636 7128801 71
          FQ226157.1 - 10 - 11 1551 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001738.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pxn

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          cytoskeleton organization
          cell-matrix adhesion
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          integrin-mediated signaling pathway
          regulation of cell shape
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          lamellipodium assembly
          substrate adhesion-dependent cell spreading
          cellular response to reactive oxygen species
          positive regulation of protein kinase activity
          focal adhesion assembly
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          growth hormone receptor signaling pathway
          integrin binding
          beta-catenin binding
          zinc ion binding
          vinculin binding
          protein kinase binding
          protein complex binding
          BH4 domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P512728 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P131883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 141010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145977 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P512728 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131883 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P512728 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P131883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P512728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P131883 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P224259 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P234011 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P512728 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68448 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95886 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35296 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4384 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6930 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762676 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762674 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762679 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762677 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762678 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10762665 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371664_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371664_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371664_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371664_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200014860.rn.1 TC1200001738.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371664_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371664_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10762665 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893607_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893607_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009115_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21219362 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376247 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375289 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline