Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01499326_m1
          See other STYXL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Styxl1
          Gene Name:
          serine/threonine/tyrosine interacting-like 1
          Gene Aliases:
          Dusp24, RGD1305845
          Chromosome Location:
          Chr.12: 23954581 - 23987155 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01499326_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Styxl1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001037788.1 NP_001032877.1 6 - 7 655 108
          XM_006249180.2 XP_006249242.1 6 - 7 878 108
          XM_006249181.2 XP_006249243.1 6 - 7 840 108
          XM_008769143.1 XP_008767365.1 7 - 8 1033 108
          XM_008769144.1 XP_008767366.1 5 - 6 724 108
          XM_008769146.1 XP_008767368.1 6 - 7 878 108
          XM_008769147.1 XP_008767369.1 4 - 5 692 108
          XM_008769148.1 XP_008767370.1 4 - 5 650 108
          GenBank mRNA BC098678.1 - 6 - 7 655 7382696 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000415.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Phosphatase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Styxl1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein dephosphorylation
          protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P069394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 826719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 183603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81782 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069394 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P069394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P069394 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P673309 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73346 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13959 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103971 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19037 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32000 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757614 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757613 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757612 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757611 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757606 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397180_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397180_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397180_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397180_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200003660.rn.1 TC1200000415.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397180_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397180_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757606 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21435086 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359295 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline