Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01499352_m1
          See other LIMK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Limk1
          Gene Name:
          LIM domain kinase 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 25036630 - 25070538 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01499352_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Limk1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031727.2 NP_113915.2 13 - 14 1743 69
          XM_006249185.2 XP_006249247.1 12 - 13 4835 69
          GenBank mRNA CV112377.1 - 3 - 4 373 69
          D31873.1 - 13 - 14 1768 69

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000440.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Limk1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          positive regulation of actin filament bundle assembly
          positive regulation of axon extension
          negative regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          positive regulation of stress fiber assembly
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding
          zinc ion binding
          heat shock protein binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167790 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12651 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12651 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12651 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37690 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104579 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48203 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701030176 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757772 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757770 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757771 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757775 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757779 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757773 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757780 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757778 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757769 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757776 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757777 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757774 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757768 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369149_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369149_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369149_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369149_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200003930.rn.1 TC1200000440.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369149_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369149_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757768 - -
          Rat Genome U34 Set D31873_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D31873_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372778 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60955 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline