Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01499625_g1
          See other COX6A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cox6a1
          Gene Name:
          cytochrome c oxidase, subunit VIa, polypeptide 1
          Gene Aliases:
          COX6AL
          Chromosome Location:
          Chr.12: 47024442 - 47027495 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01499625_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cox6a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012814.1 NP_036946.1 2 - 3 274 106
          GenBank mRNA CB716915.1 - 2 - 3 274 106
          FQ211611.1 - 2 - 3 261 106
          FQ213920.1 - 2 - 3 261 106
          FQ221129.1 - 2 - 3 266 106
          FQ221354.1 - 2 - 3 261 106
          FQ221968.1 - 2 - 3 263 106
          FQ224366.1 - 2 - 3 261 106
          FQ225833.1 - 2 - 3 261 106
          X12553.1 - 2 - 3 175 106

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cox6a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidase oxidoreductase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          hydrogen ion transmembrane transport
          cytochrome-c oxidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P432910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145400 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P432910 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P432910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P432910 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P432910 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37262 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10758978 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370861_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370861_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370861_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370861_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200006814.rn.1 TC1200000777.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370861_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370861_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10758978 - -
          Rat Genome U34 Set X72757_g_at - -
          Rat Genome U34 Set X72757_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104520_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X72757_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104520_s_at - -
          Rat Genome U34 Set X72757_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353631 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline