Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01500135_m1
          See other GTF2IRD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gtf2ird1
          Gene Name:
          GTF2I repeat domain containing 1
          Gene Aliases:
          Gtf3
          Chromosome Location:
          Chr.12: 25264023 - 25370947 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01500135_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gtf2ird1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001001504.2 NP_001001504.1 26 - 27 2914 60
          XM_006249107.2 XP_006249169.1 30 - 31 3470 60
          XM_008769119.1 XP_008767341.1 29 - 30 3424 60
          XM_008769120.1 XP_008767342.1 28 - 29 3367 60
          XM_008769124.1 XP_008767346.1 27 - 28 3198 60
          GenBank mRNA AF547388.1 - 26 - 27 2914 60
          AF547389.1 - 26 - 27 2914 60
          FQ217037.1 - 30 - 31 3365 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200000447.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gtf2ird1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          general transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1009552 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P097323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 922874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 952965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 399487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 178765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 88373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 120623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19337 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1009552 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P097323 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1009552 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P097323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P097323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1009552 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P772256 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1009552 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15782 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33393 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69859 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26668 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69587 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68982 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49481 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40331 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10757829 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379550_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379550_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379550_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379550_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200004059.rn.1 TC1200000447.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1379550_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1379550_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10757829 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800912_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800912_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900046_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22104109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040487 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376536 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline