Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01501003_m1
          See other HYAL5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hyal5
          Gene Name:
          hyaluronoglucosaminidase 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 52232580 - 52275954 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01501003_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hyal5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024321.1 NP_001019492.1 3 - 4 1351 129
          XM_006236166.2 XP_006236228.1 4 - 5 1469 129
          XM_008762806.1 XP_008761028.1 5 - 6 1697 129
          XM_008762807.1 XP_008761029.1 4 - 5 1604 129
          XM_008762808.1 XP_008761030.1 4 - 5 1519 129
          GenBank mRNA BC079447.1 - 5 - 6 1674 129
          BC091219.1 - 3 - 4 1351 7112082 129

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000489.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hyal5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          carbohydrate metabolic process
          penetration of zona pellucida
          fusion of sperm to egg plasma membrane
          hyalurononglucosaminidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P728501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336695 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 126991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63012 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P728501 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P728501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P728501 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P728501 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 100460 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89382 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854028 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854029 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10854023 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400003432.rn.1 TC0400000489.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854023 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21375706 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370904 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline