Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01501503_g1
          See other SSSCA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sssca1
          Gene Name:
          Sjogren syndrome/scleroderma autoantigen 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 221087803 - 221089586 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01501503_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sssca1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109537.2 NP_001103007.1 3 - 4 354 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100008150.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P526293 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P117313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869271 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P526293 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117313 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P526293 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P117313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P117313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P526293 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P526293 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728002 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389869_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389869_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389869_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389869_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100067218.rn.1 TC0100008150.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100067217.rn.1 TC0100008150.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389869_at - -
          Rat Expression Set 230 1389869_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728006 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943997_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943997_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline