Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01501616_g1
          See other SIGIRR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sigirr
          Gene Name:
          single immunoglobulin and toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain
          Gene Aliases:
          RGD1306732
          Chromosome Location:
          Chr.1: 213898393 - 213907205 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01501616_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sigirr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024887.1 NP_001020058.1 8 - 9 1075 72
          XM_006230552.2 XP_006230614.1 8 - 9 1909 72
          XM_006230553.2 XP_006230615.1 8 - 9 1541 72
          XM_008759988.1 XP_008758210.1 7 - 8 3107 72
          XM_008759989.1 XP_008758211.1 8 - 9 1600 72
          XM_008759990.1 XP_008758212.1 8 - 9 1103 72
          GenBank mRNA BC097488.1 - 8 - 9 1075 7460323 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006922.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sigirr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of cytokine-mediated signaling pathway
          acute-phase response
          signal transduction
          biological_process
          negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity
          negative regulation of chemokine biosynthetic process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1058570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177851 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1058570 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1058570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1058570 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1058570 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 24758 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10726691 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378605_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378605_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378605_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378605_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100054486.rn.1 TC0100006922.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100054488.rn.1 TC0100006922.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378605_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378605_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726691 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA818702_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21977863 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352630 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline