Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01502687_g1
          See other BOP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bop1
          Gene Name:
          block of proliferation 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 117514529 - 117538342 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01502687_g1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Bop1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024250.1 NP_001019421.1 15 - 16 2053 68
          GenBank mRNA BC092594.1 - 15 - 16 2053 7380064 68

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003395.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bop1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cleavage in ITS2 between 5.8S rRNA and LSU-rRNA of tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          maturation of LSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          rRNA processing
          biological_process
          cell proliferation
          ribosomal large subunit biogenesis
          regulation of cell cycle
          molecular_function
          ribonucleoprotein complex binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P171285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843420 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41223 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P171285 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P171285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P171285 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P171285 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81269 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3468 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97796 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10904930 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392910_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392910_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392910_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392910_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700026366.rn.1 TC0700003395.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392910_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392910_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10904930 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169617_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22071050 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364860 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline