Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01503320_m1
          See other LOC500827 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC500827
          Gene Name:
          similar to hypothetical protein FLJ35821
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 40316154 - 40350482 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01503320_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC500827
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001024352.1 NP_001019523.2 11 - 12 1528 101
          XM_006241290.2 XP_006241352.1 11 - 12 1394 101
          XM_006241291.2 XP_006241353.1 12 - 13 2026 101
          XM_008765319.1 XP_008763541.1 11 - 12 2047 101
          GenBank mRNA BC078911.1 - 11 - 12 1528 7112362 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000587.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC500827

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA processing factor

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P989555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769038 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115247 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 596324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694094 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103875 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P989555 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P989555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P989555 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P989555 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72893 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49450 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67010 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10895222 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700004830.rn.1 TC0700000587.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895222 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21156747 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline