Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01504055_m1
          See other MTSS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mtss1
          Gene Name:
          metastasis suppressor 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 98820803 - 98960736 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01504055_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Mtss1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130563.1 NP_001124035.1 13 - 14 1493 82

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003197.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin or actin-binding cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          plasma membrane organization
          actin filament organization
          magnesium ion homeostasis
          actin filament polymerization
          bone mineralization
          positive regulation of actin filament bundle assembly
          adherens junction maintenance
          negative regulation of epithelial cell proliferation
          renal tubule morphogenesis
          cellular response to fluid shear stress
          renal system development
          glomerulus morphogenesis
          nephron tubule epithelial cell differentiation
          epithelial cell proliferation involved in renal tubule morphogenesis
          actin binding
          actin monomer binding
          receptor binding
          identical protein binding
          actin filament binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P554679 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P197124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 264175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 667523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318230 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545776 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 47657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4135 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 724408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 128376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 123084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 86577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 177747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 51843 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P554679 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P197124 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P554679 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P197124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P554679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P197124 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P197124 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P554679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896763 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896758 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896764 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896767 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896760 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896757 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896766 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896756 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896761 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896765 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896759 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896751 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385433_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388874_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385433_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388874_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392086_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392086_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385433_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385433_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392086_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392086_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700024454.rn.1 TC0700003197.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388874_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388874_at - -
          Rat Expression Set 230 1385433_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385433_at - -
          Rat Expression Set 230 1392086_at - -
          Rat Expression Set 230 1392086_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896751 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI170363_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20798421 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349055 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline