Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01505142_m1
          See other SAMD12 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Samd12
          Gene Name:
          sterile alpha motif domain containing 12
          Gene Aliases:
          RGD1561402
          Chromosome Location:
          Chr.7: 92995599 - 93286757 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01505142_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Samd12
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130562.1 NP_001124034.1 3 - 4 391 113

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700003131.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P232186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 172762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 555290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 488923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 581006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118597 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199737 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 632436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 216465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181354 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 341126 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 626680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284503 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895991 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564717 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 164110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 578466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 427910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 857859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 733903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 858096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 97473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 64064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131702 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 46405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147002 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 94572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111342 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P232186 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P232186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P232186 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P232186 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903722 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903723 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10903721 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397333_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397333_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397333_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397333_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023982.rn.1 TC0700003131.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700023981.rn.1 TC0700003131.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397333_at - -
          Rat Expression Set 230 1397333_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10903721 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21329316 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1649756 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline