Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01505161_m1
          See other WISP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wisp1
          Gene Name:
          WNT1 inducible signaling pathway protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 107695227 - 107723759 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01505161_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wisp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031716.1 NP_113904.1 4 - 5 971 79
          GenBank mRNA AF228049.1 - 4 - 5 971 79
          BC078787.1 - 4 - 5 953 7131232 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001238.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wisp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          cell adhesion
          signal transduction
          cell-cell signaling
          Wnt signaling pathway
          negative regulation of cell death
          integrin binding
          insulin-like growth factor binding
          heparin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P001229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 507775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 54580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58325 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 100221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3712 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001229 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P001229 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P816427 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 62062 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83946 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10896935 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370221_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370221_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370221_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370221_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700009087.rn.1 TC0700001238.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370221_at - -
          Rat Expression Set 230 1370221_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10896935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21940318 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360659 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63878 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline