Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01505557_m1
          See other NCF4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ncf4
          Gene Name:
          neutrophil cytosolic factor 4
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 119481708 - 119499426 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01505557_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ncf4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001127304.1 NP_001120776.1 6 - 7 759 59
          XM_006241939.2 XP_006242001.1 7 - 8 1423 59
          GenBank mRNA BC167076.1 - 6 - 7 731 7129758 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001409.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of catalytic activity
          superoxide-generating NADPH oxidase activator activity
          phosphatidylinositol-3-phosphate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P286788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 9797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11867 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P286788 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P286788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P286788 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P286788 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10897419 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391737_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391737_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391737_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391737_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700010427.rn.1 TC0700001409.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1391737_at - -
          Rat Expression Set 230 1391737_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10897419 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22316094 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354808 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline