Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01506179_m1
          See other R3HDM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          R3hdm2
          Gene Name:
          R3H domain containing 2
          Gene Aliases:
          RGD1310066
          Chromosome Location:
          Chr.7: 70676795 - 70805255 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01506179_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: R3hdm2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130557.1 NP_001124029.1 18 - 19 2241 86
          XM_006241469.2 XP_006241531.1 22 - 23 3482 86
          XM_006241470.2 XP_006241532.1 21 - 22 3338 86
          XM_006241471.2 XP_006241533.1 22 - 23 3448 86
          XM_006241472.2 XP_006241534.1 20 - 21 3246 86
          XM_006241473.2 XP_006241535.1 22 - 23 3387 86
          XM_006241475.2 XP_006241537.1 22 - 23 3482 86
          XM_006241476.2 XP_006241538.1 21 - 22 3428 86
          XM_006241477.2 XP_006241539.1 21 - 22 3386 86
          XM_006241478.2 XP_006241540.1 21 - 22 3380 86
          XM_006241479.2 XP_006241541.1 21 - 22 3386 86
          XM_006241480.2 XP_006241542.1 20 - 21 3332 86
          XM_006241481.2 XP_006241543.1 20 - 21 3325 86
          XM_006241482.2 XP_006241544.1 20 - 21 3325 86
          XM_006241483.2 XP_006241545.1 19 - 20 3181 86
          XM_006241484.2 XP_006241546.1 20 - 21 3283 86
          XM_008765408.1 XP_008763630.1 23 - 24 2793 86
          XM_008765409.1 XP_008763631.1 23 - 24 2894 86
          XM_008765410.1 XP_008763632.1 23 - 24 2661 86
          XM_008765411.1 XP_008763633.1 22 - 23 2580 86
          XM_008765412.1 XP_008763634.1 22 - 23 2690 86
          XM_008765413.1 XP_008763635.1 21 - 22 2594 86

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000898.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Protein Phosphatase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P037617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 293278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563189 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 846544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 793646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831384 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471922 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 169929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865165 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 74518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 44074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139127 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P037617 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P037617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P037617 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1028765 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18805 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895894 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895898 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895890 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895889 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895895 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895896 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895892 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895900 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895893 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895891 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895897 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895901 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10895888 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373814_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382066_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373814_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382066_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373814_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373814_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382066_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382066_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700006832.rn.1 TC0700000898.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700006833.rn.1 TC0700000898.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373814_at - -
          Rat Expression Set 230 1373814_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382066_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382066_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10895888 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176739_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21370979 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1374319 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline