Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01506345_m1
          See other ACSM2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acsm2a
          Gene Name:
          acyl-CoA synthetase medium-chain family member 2A
          Gene Aliases:
          Acsm2, KS
          Chromosome Location:
          Chr.1: 189289934 - 189329011 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01506345_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acsm2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_144748.1 NP_653349.1 10 - 11 1389 70
          XM_008759677.1 XP_008757899.1 10 - 11 1374 70
          XM_008759678.1 XP_008757900.1 9 - 10 1330 70
          XM_008759679.1 XP_008757901.1 7 - 8 1127 70
          GenBank mRNA AF062389.1 - 10 - 11 1389 70
          BC078721.1 - 10 - 11 1366 7110246 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002480.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acsm2a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid metabolic process
          biological_process
          medium-chain fatty-acyl-CoA metabolic process
          molecular_function
          ATP binding
          metal ion binding
          butyrate-CoA ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P746029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 675054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 485496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 66797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 836498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823153 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628168 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 645744 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 143907 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P746029 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P746029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P746029 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P746029 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700304757 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7574 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68343 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700304757 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710267 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710261 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710266 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710263 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710269 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710262 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710264 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710270 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710265 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710268 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10710258 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370436_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370436_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370436_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370436_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100018821.rn.1 TC0100002480.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370436_at - -
          Rat Expression Set 230 1370436_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710258 - -
          Rat Genome U34 Set AF062389_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20927977 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354490 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56618 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline