Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01506407_m1
          See other VOM2R43 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vom2r43
          Gene Name:
          vomeronasal 2 receptor, 43
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 149506822 - 149529350 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01506407_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vom2r43
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001099512.1 NP_001092982.1 3 - 4 1290 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 G-protein coupled receptor 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P032192 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P266521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613556 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 367553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 108277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118947 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P266521 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032192 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P266521 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P032192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P266521 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P100489 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70330 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723498 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723492 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723491 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723495 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723497 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723496 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723493 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723494 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723490 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10723478 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047726.rn.1 TC0100005988.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047727.rn.1 TC0100005988.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100047728.rn.1 TC0100005988.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10723478 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22336632 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline