Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01506428_m1
          See other TACC2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tacc2
          Gene Name:
          transforming, acidic coiled-coil containing protein 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 201140262 - 201329612 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01506428_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tacc2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001004415.2 NP_001004415.1 8667 104
          NM_001004418.2 NP_001004418.1 3552 104
          XM_006230398.2 XP_006230460.1 16 - 17 3648 104
          XM_008759883.1 XP_008758105.1 15 - 16 3558 104
          XM_008759884.1 XP_008758106.1 9530 104
          GenBank mRNA FQ223932.1 - 14 - 15 104
          KJ143743.1 - 16 - 17 3018 104

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002700.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tacc2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          microtubule cytoskeleton organization
          cell proliferation
          cerebral cortex development
          neurogenesis
          interkinetic nuclear migration
          astral microtubule organization
          regulation of microtubule-based process
          protein domain specific binding
          nuclear hormone receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P18160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 685233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 300813 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 55061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186950 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 36844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306407 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 827508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587860 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 175656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255348 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 701976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 23227 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 642696 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80859 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802136 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161560 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 660311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137755 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563432 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 441627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510073 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823270 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 797539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 314376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 906787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765975 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 208566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153276 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 77792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164171 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18160 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P18160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P18160 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P466314 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P18160 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84356 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67632 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10849 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64193 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50761 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84340 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88628 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15357 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83803 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65104 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20955 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55503 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67860 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 87219 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711506 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711524 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711508 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711517 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711511 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711512 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711507 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711522 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711509 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711525 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711520 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711523 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711505 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711513 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711510 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711514 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711521 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711519 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711516 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711504 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390149_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390149_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390149_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390149_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021186.rn.1 TC0100002700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021185.rn.1 TC0100002700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021183.rn.1 TC0100002700.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100021184.rn.1 TC0100002700.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390149_at - -
          Rat Expression Set 230 1390149_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711504 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010123_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21517410 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650063 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375978 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376798 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60812 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60904 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline