Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01507040_g1
          See other PGAP2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pgap2
          Gene Name:
          post-GPI attachment to proteins 2
          Gene Aliases:
          Frag1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 167309013 - 167335550 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01507040_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pgap2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_006229825.2 XP_006229887.1 6 - 7 1388 78
          XM_006229830.2 XP_006229892.1 6 - 7 1389 78
          XM_006229831.2 XP_006229893.1 6 - 7 1375 78
          XM_006229832.2 XP_006229894.1 6 - 7 1375 78
          XM_006229834.2 XP_006229896.1 5 - 6 1156 78
          XM_006229835.2 XP_006229897.1 3 - 4 1539 78
          XM_006229837.2 XP_006229899.1 5 - 6 1146 78
          XM_006229838.2 XP_006229900.1 5 - 6 1146 78
          XM_008759662.1 XP_008757884.1 3 - 4 939 78
          XM_008759663.1 XP_008757885.1 3 - 4 1480 78
          GenBank mRNA AB236144.1 - 4 - 5 621 78
          U57715.1 - 5 - 6 1138 78

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          GPI anchor biosynthetic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          protein transport
          signal transduction in response to DNA damage
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          protein transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 344078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 719066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 24132 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12973 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12973 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12973 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63164 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 29659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709343 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709337 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10709336 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370203_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370204_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379667_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370203_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370204_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379667_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370204_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370204_at - -
          Rat Expression Set 230 1370203_at - -
          Rat Expression Set 230 1370203_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370204_at - -
          Rat Expression Set 230 1370204_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379667_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379667_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10709336 - -
          Rat Genome U34 Set U57715_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924867_at - -
          Rat Genome U34 Set U57715_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352381 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51899 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline