Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01507450_m1
          See other ARL6IP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arl6ip1
          Gene Name:
          ADP-ribosylation factor-like 6 interacting protein 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 187770160 - 187779675 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01507450_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arl6ip1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_198737.2 NP_942032.1 5 - 6 550 68
          GenBank mRNA AY316590.1 - 5 - 6 551 68
          BC099071.1 - 5 - 6 550 7381266 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006484.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arl6ip1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          cotranslational protein targeting to membrane

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P061913 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P073208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87955 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54881 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073208 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P073208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P073208 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P151399 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725172 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397709_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392038_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389967_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392038_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372830_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397709_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372830_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389967_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389967_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397709_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392038_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389967_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372830_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397709_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372830_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392038_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050812.rn.1 TC0100006484.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100050814.rn.1 TC0100006484.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372830_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372830_at - -
          Rat Expression Set 230 1389967_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389967_at - -
          Rat Expression Set 230 1397709_at - -
          Rat Expression Set 230 1392038_at - -
          Rat Expression Set 230 1392038_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397709_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725172 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030635_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169284_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236120_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22051829 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-j77tp:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline