Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01507818_m1
          See other PPP4C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ppp4c
          Gene Name:
          protein phosphatase 4, catalytic subunit
          Gene Aliases:
          Ppx
          Chromosome Location:
          Chr.1: 198219012 - 198225775 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01507818_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ppp4c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134359.1 NP_599186.1 6 - 7 786 88
          XM_006230206.1 XP_006230268.1 7 - 8 782 88
          GenBank mRNA BC091574.1 - 6 - 7 786 7135215 88
          FQ216602.1 - 7 - 8 742 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006675.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protein Phosphatase Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ppp4c

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protein phosphatase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of double-strand break repair via homologous recombination
          dephosphorylation
          cellular response to interleukin-1
          protein serine/threonine phosphatase activity
          lamin binding
          phosphatase activity
          protein complex binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P025186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 802 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025186 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P025186 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P025186 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P550378 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28898 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725823 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390333_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390333_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390333_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390333_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052403.rn.1 TC0100006675.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390333_at - -
          Rat Expression Set 230 1390333_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725823 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957050_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21308957 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359895 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline