Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01508497_m1
          See other BCL7C GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bcl7c
          Gene Name:
          B-cell CLL/lymphoma 7C
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 199155296 - 199159125 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01508497_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bcl7c
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106298.1 NP_001099768.1 5 - 6 789 108
          XM_006230256.2 XP_006230318.1 5 - 6 685 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006713.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P495691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 136661 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P495691 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P495691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P495691 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P495691 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38567 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726051 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726047 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726050 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726049 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10726045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711161 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374837_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374837_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374837_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374837_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100052957.rn.1 TC0100006713.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374837_at - -
          Rat Expression Set 230 1374837_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10726045 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900669_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_C07129_at - -
          Rat Genome U34 Set C07129_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20750029 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366449 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline