Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01509033_m1
          See other SEZ6L2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sez6l2
          Gene Name:
          seizure related 6 homolog (mouse)-like 2
          Gene Aliases:
          RGD1565281
          Chromosome Location:
          Chr.1: 198383201 - 198403544 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01509033_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sez6l2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107550.2 NP_001101020.1 17 - 18 3641 80
          XM_006230264.1 XP_006230326.1 16 - 17 3597 80
          XM_008759881.1 XP_008758103.1 17 - 18 3547 80
          GenBank mRNA FQ213518.1 - 3 - 4 240 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002612.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          adult locomotory behavior
          cerebellar Purkinje cell layer development
          synapse maturation
          regulation of protein kinase C signaling

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P884739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736593 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527468 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 794846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 598223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 693615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 166244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103659 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P884739 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P884739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P884739 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P480390 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P884739 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9300 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710968 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710974 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710967 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710977 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710971 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710972 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710975 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710976 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710970 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710979 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710973 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710969 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710978 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710966 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10710965 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379123_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374825_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379123_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374825_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379123_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379123_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374825_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374825_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020286.rn.1 TC0100002612.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020288.rn.1 TC0100002612.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020284.rn.1 TC0100002612.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020279.rn.1 TC0100002612.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100020282.rn.1 TC0100002612.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374825_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374825_at - -
          Rat Expression Set 230 1379123_at - -
          Rat Expression Set 230 1379123_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10710965 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI228798_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364669 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline