Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01509074_m1
          See other PAGR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pagr1
          Gene Name:
          Paxip1-associated glutamate-rich protein 1
          Gene Aliases:
          Pa1, RGD1305592
          Chromosome Location:
          Chr.1: 198448790 - 198451078 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01509074_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pagr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013901.1 NP_001013923.1 1 - 2 1114 65
          GenBank mRNA BC088203.1 - 1 - 2 1114 7379842 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100008132.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pagr1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          chorion development
          histone H3-K27 demethylation
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1029472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37534 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1029472 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1029472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1029472 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1029472 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72093 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725908 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397628_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397628_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397628_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397628_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066917.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066919.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066921.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066923.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066916.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066924.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066922.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066920.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100066918.rn.1 TC0100008132.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397628_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397628_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725908 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22396747 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1359426 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline