Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01509291_m1
          See other NUAK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nuak1
          Gene Name:
          NUAK family, SNF1-like kinase, 1
          Gene Aliases:
          RGD1309956
          Chromosome Location:
          Chr.7: 25039336 - 25111118 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01509291_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nuak1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106774.1 NP_001100244.1 6 - 7 994 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000400.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Protein Kinase 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein phosphorylation
          regulation of cell adhesion
          regulation of myosin-light-chain-phosphatase activity
          regulation of cellular senescence
          p53 binding
          protein serine/threonine kinase activity
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P100389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309171 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 795540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 782244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 718302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567052 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 386243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 819789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 36693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 151656 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100389 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P100389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P100389 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P124195 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40631 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894559 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10894552 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700003392.rn.1 TC0700000400.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10894552 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22363362 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349303 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline