Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01509461_gH
          See other RAP1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Rap1b
          Gene Name:
          RAP1B, member of RAS oncogene family
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 60850406 - 60878225 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01509461_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Rap1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134346.3 NP_599173.2 4 - 5 329 108
          XM_008765377.1 XP_008763599.1 5 - 6 889 108
          GenBank mRNA AY607847.1 - 4 - 5 329 108
          BC081731.1 - 4 - 5 474 7192310 108
          FQ229455.1 - 4 - 5 503 108

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Rap1b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          small GTPase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          small GTPase mediated signal transduction
          metabolic process
          cell proliferation
          microvillus assembly
          Rap protein signal transduction
          negative regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          establishment of endothelial barrier
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to cAMP
          regulation of cell junction assembly
          regulation of establishment of cell polarity
          negative regulation of synaptic vesicle exocytosis
          GTPase activity
          GTP binding
          GDP binding
          protein complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P158133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 522958 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361074 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700987 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142880 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P158133 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P158133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P158133 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P13244 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P501082 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700325633 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55492 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85017 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56512 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700325633 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902615 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902619 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902618 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902617 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902616 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902620 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10902614 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387806_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387806_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387806_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387806_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700021615.rn.1 TC0700002768.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387806_at - -
          Rat Expression Set 230 1387806_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10902614 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA893443_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA944856_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013404_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21148104 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_65723 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline