Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01510734_m1
          See other THUMPD1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Thumpd1
          Gene Name:
          THUMP domain containing 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 189457582 - 190370515 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01510734_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Thumpd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009688.1 NP_001009688.1 1 - 2 244 57
          GenBank mRNA BC087659.1 - 1 - 2 244 7314010 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100006511.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Thumpd1

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P548303 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P106693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324987 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P548303 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P106693 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P106693 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P548303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P106693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P548303 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P548299 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P548303 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10725326 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388567_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388567_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388567_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388567_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051132.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051136.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051146.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051138.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051134.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051135.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051145.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051133.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100051137.rn.1 TC0100006511.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388567_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388567_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10725326 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232209_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369217 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70333 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline